Stampa…
4,5-Dicyanoimidazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
368530050 368530250
ACRO368530050EA 38.5 EUR
ACRO368530050 ACRO368530250
4,5-Dicyanoimidazole 99%
4,5-Dicyanoimidazole
Formula: C₅H₂N₄
Peso molecolare: 118,1 g/mol
Punto di fusione: 174…177 °C
Densità: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005194
CAS Number: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %