Stampa…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
B21512.04 B21512.09
B21512.04EA 32.8 EUR
B21512.04 B21512.09
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo ≥94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo
Purity: 94% CAS No.: 148043-73-6 Molecular Formula: C5H7F5O Formula Weight: 178.10 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.3340 Boiling Point: 135° MDL No.: MFCD00153224
Formula: C₅H₇F₅O
Peso molecolare: 178,1 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 1,350
Flash Pt: 63 °C (145 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153224
CAS Number: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9