Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Purity: 98+%
CAS No.: 372-31-6
Molecular Formula: C6H7F3O3
Formula Weight: 184.12
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3760
Odour: Odourless
Melting Point: -30°
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 608353
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000424
Formula:
C₆H₇F₃O₃ Peso molecolare: 184,11 g/mol Punto di ebollizione: 129…130 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,259 Flash Pt: 38 °C (100 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000424 CAS Number: 372-31-6 EINECS: 206-750-7 UN: 3272 ADR: 3,III |