Stampa…
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
119030250 119031000
ACRO119030250EA 65 EUR
ACRO119030250 ACRO119031000
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula: C₆H₇F₃O₃
Peso molecolare: 184,11 g/mol
Punto di ebollizione: 131 °C (709 mmHg)
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
MDL Number: MFCD00000424
CAS Number: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %