4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 96392-77-7
Molecular Formula: C16H14Br2
Formula Weight: 366.10
Melting Point: 249-252°
MDL No.: MFCD09953451
Formula:
C₁₆H₁₄Br₂ Punto di fusione: 249…252 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09953451 CAS Number: 96392-77-7 |