Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
B25243.03 B25243.06 B25243.14
B25243.03EA 64.6 EUR
B25243.03 B25243.06 B25243.14
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 830-43-3 Molecular Formula: C7H6F3NO2S Formula Weight: 225.19 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2695323
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 225,19 g/mol
Punto di fusione: 178…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159251
CAS Number: 830-43-3
EINECS: 212-596-1