4-Acetoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11350.14
A11350.18
A11350.30
A11350.14EA
40.7
EUR
A11350.14
A11350.18
A11350.30
4-Acetoxybenzoic acid ≥98%
4-Acetoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2345-34-8
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.15
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 1871997
Formula:
C₉H₈O₄ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di fusione: 192…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002540 CAS Number: 2345-34-8 EINECS: 219-066-9 |