4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 881-68-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.18
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1963795
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di fusione: 74…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003362 CAS Number: 881-68-5 EINECS: 212-920-1 |