4-(Aminomethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 56-91-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1100606
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di fusione: ∼ 290 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010203 CAS Number: 56-91-7 EINECS: 200-297-9 |