4-(2-Hydroxyethyl)pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(4-Pyridyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 5344-27-4
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 121-122°/2mm
Beilstein Reference: 111361
MDL No.: MFCD00129038
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 121…122 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 8…10 °C Densità: 1,093 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00129038 CAS Number: 5344-27-4 EINECS: 226-286-9 |