Stampa…

3-Phenylpropionyl chloride 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid

134380250 134381000
ACRO134380250EA 47.8 EUR
ACRO134380250 ACRO134381000
3-Phenylpropionyl chloride 98%
3-Phenylpropionyl chloride
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 107 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,137 g/cm³
Flash Pt: 108 °C
MDL Number: MFCD00000748
CAS Number: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR