Stampa…
3-Nitrobenzamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
183440250 183441000
ACRO183440250EA 58.4 EUR
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamide 98%
3-Nitrobenzamide
Formula: C₇H₆N₂O₃
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140…144 °C
MDL Number: MFCD00007984
CAS Number: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %