Stampa…
3-Nitrobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15481.09 A15481.18 A15481.30
A15481.09EA 28.1 EUR
A15481.09 A15481.18 A15481.30
3-Nitrobenzamide ≥98%
3-Nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 645-09-0 Molecular Formula: C7H6N2O3 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 777185
Formula: C₇H₆N₂O₃
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007984
CAS Number: 645-09-0
EINECS: 211-431-0