Stampa…
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 27.3 EUR
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Formula: C₄H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 133 °C (35 mmHg)
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004719
CAS Number: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %