Stampa…
3-Mercapto-1-hexanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Mercaptohexan-1-ol
347560050 347560250
ACRO347560050EA 74.7 EUR
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Mercapto-1-hexanol 98%
3-Mercapto-1-hexanol
Formula: C₆H₁₄OS
Peso molecolare: 134,24 g/mol
Punto di ebollizione: 45 °C (0,001 mmHg)
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
MDL Number: MFCD00792515
CAS Number: 51755-83-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %