Stampa…
3-Mercapto-1-hexanol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21965.06 B21965.14
B21965.06EA 59.2 EUR
B21965.06 B21965.14
3-Mercapto-1-hexanol 96%
3-Mercapto-1-hexanol
Purity: 96% CAS No.: 51755-83-0 Molecular Formula: C6H14OS Formula Weight: 134.24 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1846873 MDL No.: MFCD00792515
Formula: C₆H₁₄OS
Punto di ebollizione: 250 °C
Densità: 0,974
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792515
CAS Number: 51755-83-0