3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 15128-90-2
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 974751
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Peso molecolare: 154,13 g/mol Punto di fusione: 105…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006259 CAS Number: 15128-90-2 EINECS: 239-192-8 |