Stampa…
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 5-Methylhex-1-yn-3-ol, 3-Hydroxy-5-methyl-1-hexyne
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 35.1 EUR
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
5-Methyl-1-hexyne-3-ol
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 150…156 °C (1013 hPa)
Densità: 0,860
Flash Pt: 53 °C (127 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041606
CAS Number: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III