Stampa…
Furan-3-boronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
359401000 359405000 359400025
ACRO359401000EA 21.4 EUR
ACRO359401000 ACRO359405000 ACRO359400025
Furan-3-boronic acid 97%
Furan-3-boronic acid
Formula: C₄H₅BO₃
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319007
CAS Number: 55552-70-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %