Furan-3-boronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 55552-70-0
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Melting Point: 139-144°
Beilstein Reference: 1635653
Formula:
C₄H₅BO₃ Punto di fusione: 139…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01319007 CAS Number: 55552-70-0 |