5-Fluoro-o-anisaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 19415-51-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
MDL No.: MFCD00143458
Formula:
C₈H₇FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143458 CAS Number: 19415-51-1 |