3-Furonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Cyanofuran
Purity: 98%
CAS No.: 30078-65-0
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 507009
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00067042
Formula:
C₅H₃NO Peso molecolare: 93,08 g/mol Punto di ebollizione: 150…151 °C Punto di fusione: 28…30 °C Flash Pt: 53 °C (127 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067042 CAS Number: 30078-65-0 UN: 2926 ADR: 4.1,III |