Stampa…
3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
L17427.03 L17427.MD
L17427.03EA 155 EUR
L17427.03 L17427.MD
3-Cyano-5-methylpyridine ≥98%
3-Cyano-5-methylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 42885-14-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 111258
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673151
CAS Number: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8