3-Cyano-4-methylpyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 5444-01-9
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 108-111°/20mm
Beilstein Reference: 112016
MDL No.: MFCD00234272
Formula:
C₇H₆N₂ Peso molecolare: 118,14 g/mol Punto di ebollizione: 108…111 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 41…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234272 CAS Number: 5444-01-9 |