Stampa…
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14362.06 A14362.14 A14362.22
A14362.06EA 66.9 EUR
A14362.06 A14362.14 A14362.22
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 22952-32-5 Molecular Formula: C7H6Cl2O3S Formula Weight: 241.10 Melting Point: 100-104° UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00052959
Formula: C₇H₆Cl₂O₃S
Peso molecolare: 241,09 g/mol
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052959
CAS Number: 22952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,II