3-Bromobenzenesulphonamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 89599-01-9
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.09
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD00084903
Formula:
C₆H₆BrNO₂S Punto di fusione: 154…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084903 CAS Number: 89599-01-9 |