5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A14293.14
A14293.03
A14293.14EA
288
EUR
A14293.14
A14293.03
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 23095-05-8
Molecular Formula: C7H6BrClO3S
Formula Weight: 285.54
Melting Point: 112-115°
Beilstein Reference: 3093014
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051768
Formula:
C₇H₆BrClO₃S Peso molecolare: 285,55 g/mol Punto di fusione: 112…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051768 CAS Number: 23095-05-8 UN: 3261 ADR: 8,II |