5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 16634-88-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD00130110
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Punto di fusione: 125…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130110 CAS Number: 16634-88-1 |