5-Bromo-2-idrossi-3-metossibenzaldeide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5034-74-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 2328601
Formula:
C₈H₇BrO₃ Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 127…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016593 CAS Number: 5034-74-2 |