Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
379570050 379570250
ACRO379570050EA 48.8 EUR
ACRO379570050 ACRO379570250
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
Peso molecolare: 237,44 g/mol
Punto di fusione: 64…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00222270
CAS Number: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
HPLC ≥97.5 %