3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03
H26197.06
H26197.03EA
60
EUR
H26197.03
H26197.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 477535-41-4
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.5110
Formula:
C₈H₄BrF₃O Peso molecolare: 253,02 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08059506 CAS Number: 477535-41-4 EINECS: None |