3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B24729.06
B24729.14
B24729.06EA
38.7
EUR
B24729.06
B24729.14
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 2973-78-6
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 2205318
Formula:
C₇H₅BrO₂ Peso molecolare: 201,02 g/mol Punto di fusione: 125…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017348 CAS Number: 2973-78-6 |