3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
L07071.03
L07071.06
L07071.14
L07071.03EA
44.9
EUR
L07071.03
L07071.06
L07071.14
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 16789-84-7
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 1213613
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Peso molecolare: 246,02 g/mol Punto di fusione: 147…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051833 CAS Number: 16789-84-7 |