3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
360800010
360800050
ACRO360800010EA
53.5
EUR
ACRO360800010
ACRO360800050
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrClN Peso molecolare: 206,47 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095218 CAS Number: 185017-72-5 |
Appearance | Yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |