Stampa…
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26213.06 H26213.14
H26213.06EA 149 EUR
H26213.06 H26213.14
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 398456-82-1 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Melting Point: 53-57° MDL No.: MFCD08282773
Formula: C₇H₃BrF₂O
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08282773
CAS Number: 398456-82-1
EINECS: None