Stampa…
3-Aminothiobenzamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H51806.03 H51806.06
H51806.03EA 75.2 EUR
H51806.03 H51806.06
3-Aminothiobenzamide 97%
3-Aminothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 78950-36-4 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD04973325
Formula: C₇H₈N₂S
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973325
CAS Number: 78950-36-4