Stampa…
3-Aminophenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H52909.03 H52909.06 H52909.14
H52909.03EA 39 EUR
H52909.03 H52909.06 H52909.14
3-Aminophenylboronic acid 98%
3-Aminophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 30418-59-8 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD00007755
Formula: C₆H₈BNO₂
Punto di fusione: 138…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007755
CAS Number: 30418-59-8
EINECS: 250-189-0