Stampa…
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC) 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
147870050 147870250 147871000
ACRO147870050EA 33.7 EUR
ACRO147870050 ACRO147870250 ACRO147871000
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC) 90% tech.
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC)
Formula: C₁₄H₁₄N₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004964
CAS Number: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %