Stampa…
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B22529.14 B22529.22
B22529.14EA 74.9 EUR
B22529.14 B22529.22
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC) 95%
3-Ammino-9-etil carbazolo (AEC)
Purity: 95% CAS No.: 132-32-1 Molecular Formula: C14H14N2 Formula Weight: 210.28 Odour: Odourless Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00004964
Formula: C₁₄H₁₄N₂
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004964
CAS Number: 132-32-1
EINECS: 205-055-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III