3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 618-84-8
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 1457935
Formula:
C₇H₆N₂O₄ Punto di fusione: 214…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017025 CAS Number: 618-84-8 |