Stampa…
3-Amino-2-naphthol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
B24570.03 B24570.06 B24570.14
B24570.03EA 54.7 EUR
B24570.03 B24570.06 B24570.14
3-Amino-2-naphthol 97%
3-Amino-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 5417-63-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Odour: Odourless Melting Point: 232-238° MDL No.: MFCD00004113
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di fusione: 232…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004113
CAS Number: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4