Stampa…
3-Amino-2,6-dichloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
H31598.06 H31598.14
H31598.06EA 65.2 EUR
H31598.06 H31598.14
3-Amino-2,6-dichloropyridine 97%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 62476-56-6 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD00023417
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 120…124 °C
Densità: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023417
CAS Number: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III