Stampa…
Sodio desossicolato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
89904 89905
PIER89904EA 162 EUR
PIER89904 PIER89905
Sodio desossicolato
Sodio desossicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Punto di fusione: 357…365 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064139
CAS Number: 302-95-4
EINECS: 206-132-7