Stampa…
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19720.03 L19720.06
L19720.03EA 69.6 EUR
L19720.03 L19720.06
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 140480-89-3 Molecular Formula: C6H5F2NO2S Formula Weight: 193.17 Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 5333160
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Peso molecolare: 193,17 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091379
CAS Number: 140480-89-3
UN: 3144
ADR: 6.1,I