3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 118276-06-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD06797917
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di fusione: 121…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797917 CAS Number: 118276-06-5 |