3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 39234-86-1
Molecular Formula: C8H3ClF6O2S
Formula Weight: 312.61
Melting Point: 34-38°
Beilstein Reference: 3621218
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014725
Formula:
C₈H₃ClF₆O₂S Peso molecolare: 312.62 g/mol Punto di fusione: 34…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014725 CAS Number: 39234-86-1 EINECS: 254-371-0 UN: 3261 ADR: 8 II |