3,4-Dimethylhexane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈ Punto di ebollizione: 119 °C Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,72 Flash Pt: 6 °C (43 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039927 CAS Number: 583-48-2 EINECS: 209-504-7 UN: 1262 ADR: 3,II |