3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
Purity: 98%
CAS No.: 5222-73-1
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00101316
Formula:
C₆H₆O₄ Peso molecolare: 142,11 g/mol Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 53…56 °C |
MDL Number:
MFCD00101316 CAS Number: 5222-73-1 |