Stampa…
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15169.22 A15169.03 A15169.06 A15169.14
A15169.22EA 462 EUR
A15169.22 A15169.03 A15169.06 A15169.14
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Purity: 98+% CAS No.: 2892-51-5 Molecular Formula: C4H2O4 Formula Weight: 114.06 Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 774275 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001334
Formula: C₄H₂O₄
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 190 °C (374 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001334
CAS Number: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
UN: 3261
ADR: 8,II