Stampa…
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
154030010 154032500 154030025
ACRO154030010EA 122 EUR
ACRO154030010 ACRO154032500 ACRO154030025
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formula: C₈H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 296 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29…32 °C
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005926
CAS Number: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Color of molten substance ≤50 APHA